Imprimer
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
445470010 445470050
ACRO445470010EA 93.6 EUR
ACRO445470010 ACRO445470050
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179473
Numéro CAS: 380430-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to cream to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure