Imprimer
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
445040050 445040250
ACRO445040050EA 73.3 EUR
ACRO445040050 ACRO445040250
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232.086 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972375
Numéro CAS: 128376-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light yellow Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 64 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure