Imprimer
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
444920010 444920050
ACRO444920010EA 174 EUR
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₄
MW: 265.12 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788240
Numéro CAS: 214360-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure