Imprimer
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)morpholine
445200010 445200050
ACRO445200010EA 242 EUR
ACRO445200010 ACRO445200050
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Morpholino-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₃BN₂O₃
MW: 290.1700 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11054039
Numéro CAS: 888721-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure