Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
444080010 444080050
ACRO444080010EA 85.3 EUR
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159641
Numéro CAS: 5952-92-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %