Imprimer
Acide cyclopropylacetique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
443780010 443780050
ACRO443780010EA 73.6 EUR
ACRO443780010 ACRO443780050
Acide cyclopropylacetique 97%
Acide cyclopropylacetique
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 60…61 °C (29 mmHg)
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041544
Numéro CAS: 5239-82-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %