Imprimer
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 25.2 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
1-Iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (15 mmHg)
Densité: 1.84 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042411
Numéro CAS: 103962-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %