Imprimer
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
444520010 444520050
ACRO444520010EA 109 EUR
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₃H₄IN₃
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22422021
Numéro CAS: 81542-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure