Imprimer
Picolinamide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
443360100 443360500
ACRO443360100EA 95.1 EUR
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamide 98%
Picolinamide
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 143 °C (2,7kPa)
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023483
Numéro CAS: 1452-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %