4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
443160050
443160250
ACRO443160050EA
92.7
EUR
ACRO443160050
ACRO443160250
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃ClFN Point d'ébullition: 142…143 °C (760 mmHg) Point de fusion: 27…24 °C Point d'éclair: 28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03453233 Numéro CAS: 2546-56-7 ONU: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |