Imprimer
N-Boc-L-serine, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050 442560250
ACRO442560050EA 42.4 EUR
ACRO442560050 ACRO442560250
N-Boc-L-serine, anhydre 99%
N-Boc-L-serine
Formule: C₈H₁₅NO₅
MW: 205.21 g/mol
Point de fusion: 84…89 °C
Point d'éclair: 186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150501
Numéro CAS: 3262-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)