Imprimer
Acide 5-méthoxyanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
443340010 443340050
ACRO443340010EA 57.9 EUR
ACRO443340010 ACRO443340050
Acide 5-méthoxyanthranilique 97%
Acide 5-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 151…151.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016509
Numéro CAS: 6705-03-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %