Imprimer
o-Xylène, extra sec 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dimethylbenzene
443020010 443021000
443020010.EA 190 EUR
443020010. 443021000.
o-Xylène, extra sec 99%, AcroSeal®
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.878 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %