Imprimer
1,2-Dichloroéthane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
443010010 443011000
443010010.EA 114 EUR
443010010. 443011000.
1,2-Dichloroéthane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 81…85 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
ONU: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %