Imprimer
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
442290050 442290250
ACRO442290050EA 115 EUR
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formule: C₇H₅BrN₂S
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152229
Numéro CAS: 15864-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %