Imprimer
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
442280010 442280050
ACRO442280010EA 76.7 EUR
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142822
Numéro CAS: 102429-07-2
ONU: 2925
ADR: 4.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %