Imprimer
Amino-2-chloro-4-pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
441460050 441460250
ACRO441460050EA 58.8 EUR
ACRO441460050 ACRO441460250
Amino-2-chloro-4-pyridine 97%
Amino-2-chloro-4-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113820
Numéro CAS: 19798-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %