Imprimer
Palladium (II) acétate 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
441390010 441390050
ACRO441390010EA 164 EUR
ACRO441390010 ACRO441390050
Palladium (II) acétate 99.9% (sur base traces de métaux)
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
Point de fusion: 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤1000 ppm