Imprimer
Xylène Cyanole FF ∼75% ~75%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147
440700100 440700500
ACRO440700100EA 51.5 EUR
ACRO440700100 ACRO440700500
Xylène Cyanole FF ∼75% ~75%
Xylène Cyanole FF
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
MW: 538.62 g/mol
Point de fusion: 295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040657
Numéro CAS: 2650-17-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-grey to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
Solubility (0.1% in water) Dark blue
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test