Imprimer
1-Méthyl-4-pipéridineméthanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
440480010 440480050
ACRO440480010EA 39.4 EUR
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Méthyl-4-pipéridineméthanol 97%
1-Méthyl-4-pipéridineméthanol
Formule: C₇H₁₅NO
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0,98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411903
Numéro CAS: 20691-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %