Imprimer
N-2-Naphtylaniline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
439910250 439911000
ACRO439910250EA 55.6 EUR
ACRO439910250 ACRO439911000
N-2-Naphtylaniline 97%
N-2-Naphtylaniline
Formule: C₁₆H₁₃N
MW: 219.29 g/mol
Point d'ébullition: 395 °C
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004052
Numéro CAS: 135-88-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %