Imprimer
Bromure de 2-chlorophénéthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
440140010 440140050
ACRO440140010EA 35.7 EUR
ACRO440140010 ACRO440140050
Bromure de 2-chlorophénéthyle 95%
Bromure de 2-chlorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrCl
Point d'ébullition: 110…112 °C (10Torr)
Densité: 1.4569 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117464
Numéro CAS: 16793-91-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %