Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
N-(2-Aminoethyl)carbamic acid benzyl ester hydrochloride, N-1-Z-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, N-Carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride
439810010
439810050
ACRO439810010EA
49.5
EUR
ACRO439810010
ACRO439810050
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Point de fusion: 170…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00270150 Numéro CAS: 18807-71-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |