Imprimer
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxypivalimidamide, (1Z)-N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, Propanimidamide, N'-hydroxy-2,2-dimethyl-
439660010 439660050
ACRO439660010EA 80.8 EUR
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Formule: C₅H₁₂N₂O
Point de fusion: 108.6…113.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426250
Numéro CAS: 42956-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %