Imprimer
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
439320010 439320050
ACRO439320010EA 98.8 EUR
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Point d'ébullition: 181…182 °C (760 mmHg)
Densité: 0.993 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788748
Numéro CAS: 104641-59-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)