Imprimer
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
439540010 439540050
ACRO439540010EA 89.4 EUR
ACRO439540010 ACRO439540050
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Formule: C₁₀H₁₉N
Point d'ébullition: 90 °C (18 mmHg)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192238
Numéro CAS: 69460-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)