Imprimer
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 50.5 EUR
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formule: C₁₆H₁₀O₃
Point de fusion: 157,1…159.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005521
Numéro CAS: 4808-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %