Imprimer
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
438920010 438920050
ACRO438920010EA 47.7 EUR
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156.609 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427011
Numéro CAS: 16473-35-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %