Imprimer
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: EDAC, WSC, EDC, N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
438840100 438840500 438842500
ACRO438840100EA 150 EUR
ACRO438840100 ACRO438840500 ACRO438842500
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) 97%
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine)
Formule: C₈H₁₇N₃
MW: 155.24 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C (1 mmHg)
Densité: 0.885 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044916
Numéro CAS: 1892-57-5
ONU: 2735
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %