Imprimer
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
438650010 438650050
ACRO438650010EA 267 EUR
ACRO438650010 ACRO438650050
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formule: C₄H₄NNaO₆S
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043100
Numéro CAS: 106627-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Sodium (Na) 9.95 to 11.22 %
Elemental Analysis ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen