N-Boc-pyrrole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-butyloxycarbonyl)pyrrole, tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
438510250
438511000
ACRO438510250EA
77.5
EUR
ACRO438510250
ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formule:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167.208 g/mol Point d'ébullition: 97 °C (2.3Torr) Densité: 1 g/cm³ Point d'éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209559 Numéro CAS: 5176-27-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |