Imprimer
Carbonate de magnésium, meetSpec_USP Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesium Carbonate
439130010 439132500
ACRO439130010EA 439 EUR
ACRO439130010 ACRO439132500
Carbonate de magnésium, meetSpec_USP Biochemistry
Carbonate de magnésium
Formule: CMgO₃
MW: 84.31 g/mol
Densité: 3.03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064632
Numéro CAS: 546-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Additional info Absence-specified microorganisms: Passes
Identification Conforms
Titration excess HCl 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤0.45 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Acid insoluble substances ≤0.05 %
Soluble salts ≤1.0 %