Tridécanoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
438200010
438200050
438200100
ACRO438200010EA
48.4
EUR
ACRO438200010
ACRO438200050
ACRO438200100
Tridécanoate de méthyle 97%
Tridécanoate de méthyle
Formule:
C₁₄H₂₈O₂ Point d'ébullition: 130…132 °C (4Torr) Point de fusion: 7 °C Densité: 0.86 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008977 Numéro CAS: 1731-88-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |