Imprimer
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
438160010 438160050
ACRO438160010EA 53.2 EUR
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 109…110 °C (.1Torr)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017342
Numéro CAS: 23501-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %