tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010
437980050
ACRO437980010EA
137
EUR
ACRO437980010
ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formule:
C₁₁H₁₉NO₃ MW: 213.28 g/mol Point de fusion: 58…59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07779385 Numéro CAS: 147804-30-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥96.0 % |