Imprimer
2-Méthyl-1,3-benzoxazole-5-amine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 112 EUR
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Méthyl-1,3-benzoxazole-5-amine 97%
2-Méthyl-1,3-benzoxazole-5-amine
Formule: C₈H₈N₂O
Point de fusion: 72…74.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00628970
Numéro CAS: 72745-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %