Imprimer
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100 437790500
ACRO437790100EA 55.7 EUR
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155065
Numéro CAS: 53087-13-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %