Imprimer
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
437370010 437370050
ACRO437370010EA 76.8 EUR
ACRO437370010 ACRO437370050
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124.143 g/mol
Point de fusion: 75.5…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791261
Numéro CAS: 105250-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %