Imprimer
Indium(III) acetate, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
436980100 436980500
ACRO436980100EA 93.1 EUR
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux)
Indium(III) acetate
Formule: C₂H₄InO₂
MW: 174.87 g/mol
Point de fusion: 270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054347
Numéro CAS: 25114-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm