Imprimer
Potassium bromure 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO436950100EA 109 EUR
ACRO436950100 ACRO436950500
Potassium bromure 99.999% (sur base traces de métaux)
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 734 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric 33 % (K) Typical
Total trace metal impurities ≤10 ppm