Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.999% Trace metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 157 EUR
ACRO436940250 ACRO436941000
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.999% Trace metals basis
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Point de fusion: 48.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm