Sodium carbonate 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
436800050
436800250
ACRO436800050EA
47.7
EUR
ACRO436800050
ACRO436800250
Sodium carbonate 99.999% (sur base traces de métaux)
Sodium carbonate
Formule:
Na₂CO₃ MW: 105.99 g/mol Point d'ébullition: 1600 °C (760 mmHg) Point de fusion: 851 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003494 Numéro CAS: 497-19-8 Merck Index: 14,08596 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |