Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en pastilles Ø 3.2mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
436730010 436730050
ACRO436730010EA 148 EUR
ACRO436730010 ACRO436730050
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en pastilles Ø 3.2mm
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Cylinders
Bulk density 600 to 750 g/l
Residual water ≤2 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C)