Nortropinone hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
436120010
436120050
ACRO436120010EA
83.8
EUR
ACRO436120010
ACRO436120050
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Formule:
C₇H₁₂ClNO MW: 161.63 g/mol Point de fusion: 194.7…195.8 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03613582 Numéro CAS: 25602-68-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat) |