Imprimer
Estradiol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
436320050 436320250
ACRO436320050EA 170 EUR
ACRO436320050 ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 179 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)