Imprimer
3,5-Dichlorothiophénol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 33.9 EUR
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophénol 97%
3,5-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
Point d'ébullition: 125…130 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041423
Numéro CAS: 17231-94-6
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %