Imprimer
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
435670100 435670500
ACRO435670100EA 213 EUR
ACRO435670100 ACRO435670500
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium 98%
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium
Formule: C₄₀H₈₄BrN
MW: 659.0057 g/mol
Point de fusion: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043166
Numéro CAS: 14937-42-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %