(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
435590010
435590050
ACRO435590010EA
180
EUR
ACRO435590010
ACRO435590050
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formule:
C₁₀H₁₃NO Point de fusion: 146,7…150.2 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11506007 Numéro CAS: 85951-60-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey Crystalline Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 151 °C |
Specific optical rotation | -85° to -95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, MeOH) |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |