Imprimer
Acide 6-bromonicotinique 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
435400010 435400100
ACRO435400010EA 36.7 EUR
ACRO435400010 ACRO435400100
Acide 6-bromonicotinique 96%
Acide 6-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Point de fusion: 179…181 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927100
Numéro CAS: 6311-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %