Trioctylsilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
434900050
434900250
ACRO434900050EA
59.3
EUR
ACRO434900050
ACRO434900250
Trioctylsilane 95%
Trioctylsilane
Formule:
C₂₄H₅₂Si Point d'ébullition: 163…165 °C (.2 mmHg) Densité: 0.821 g/cm³ Point d'éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053812 Numéro CAS: 18765-09-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |